Potassium chlorure ACS
Pail, 12 kg
: VWR
: 0395-12KG
: Chlorure de potassium
- :7447-40-7
- :KCl
- :MFCD00011360
- :74.55 g/mol
- :14,07621
- :1420 °C (1013 hPa)
- :773 °C
- :1,98 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :231-211-8
- Barium Test:Pass
- Bromide:= 0.01%
- Calcium:= 0.002%
- Chlorate & Nitrate (as NO3):= 0.003%
- Heavy Metals:= 0.0005%
- Insolubles:= 0.005%
- Iodide:= 0.002%
- Iron:= 0.0003%
- Magnesium:= 0.001%
- pH (5%, Water) @25°C:5.4 - 8.6
- Phosphate:= 0.0005%
- Purity:99% - 100.5%
- Sodium:= 0.005%
- Sulfate:= 0.001%
- Type de conditionnement:Pail
- Taille:12 kg