Formamide, Haute Pureté
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Ideal for denaturing nucleic acids in hybridization and DNA sequencing procedures.
- CAS Number:75-12-7
- Formule:HCONH₂
- Numéro MDL:MFCD00007941
- Molecular Weight:45.04 g/mol
- Indice Merck:13,04261
- Ébullition Pt:210°C- 216°C
- Ébullition Pt:210… 216 °C
- Fusion Pt:1-3°C
- Fusion Pt:1…3 °C
- Densité:1,1334 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:79 °C
- Température de conservation:Réfrigérateur
- L'EINECS:200-842-0
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Abs.@280nm:= 0.1
- Conductivity:= 350 umhos
- Copper:0.0001 %
- Freezing Range:1 °C - 3 °C
- Iron:= 0.0005 %
- Lead:0.0001 %
- Purity:99 %
- Zinc:0.0001 %
Spécifications
- Type de conditionnement:HDPE bottle
- Taille:950 ml