Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Vibration Dampening Mount, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Vibration Dampening Mount, Electron Microscopy Sciences

Vibration Damping Mount, 13¾ x 13¾", 13¾×13¾"
Catalog # 100498-942
Fournisseur #:  67120-02
Vibration Dampening Mount, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100498-942
Vibration Dampening Mount, Electron Microscopy Sciences
Vibration Dampening Mount, Electron Microscopy Sciences

Vibration Damping Mount, 13¾ x 13¾", 13¾×13¾"

Price
$3,449.24
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Isolates sensitive analytical balances and other instruments from disturbing variations. Economical space saving alternative to full size balance tables.

  • Platform 64 mm (2.5") thick
  • Supports up to 16 kg (35 lbs.)
  • Overall height 76 mm (3")
  • Two sizes available

Polished surface resists scratches and chemical attack. Molded from dense black & white terrazzo. Four Vibro-Absorber cushions and neoprene feet.

Spécifications
  • Désignation:
    Vibration Damping Mount, 13¾ x 13¾"
  • W×D:
    13¾×13¾"

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.