Replacement Desiccator Plates, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
These 4.8 mm thick plates are able to withstand temperatures up to 150°C (300°F) and have excellent resistance to thermal shock, and to chemicals. They are non-combustible and asbestos free. Round plates are perforated with 4 mm (0.165”) diameter holes on 12.7 mm (1/2”) centers in a straight line pattern. They are available in three sizes, and fit our desiccators.
Spécifications
- Taille:190 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.