Quick Release Pipette Filler, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
This pipetting device provides an easy, precise way of filling and releasing liquid.
- Sizes are color coded
- Fits standard or disposable pipettes and diposable serological tooled-mouthpiece pipettes as per ASTM Standard E714-80
By rotating the knurled thumb wheel the liquid is drawn up or dispensed. The soft elastic chuck has a threaded collar that secures the plastic or glass pipette to the device.
Spécifications
- Volume:10 ml
- Color:Green
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.