Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Thermotech™ PTFE Beakers, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Thermotech™ PTFE Beakers, Electron Microscopy Sciences

250 ml, 94 mm, 75 mm
Catalog # 101412-448
Fournisseur #:  60930-25
Thermotech™ PTFE Beakers, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 101412-448
Supplier:  
Thermotech™ PTFE Beakers, Electron Microscopy Sciences
Thermotech™ PTFE Beakers, Electron Microscopy Sciences

250 ml, 94 mm, 75 mm

Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

This product features a unique combination of a pure "PTFE" body with a specially formulated stabilized "PTFE" carbon base as a single molding.

  • A totally inert pure PTFE inner surface
  • Heatable to 270°C without distortion
  • Improved heat transfer

All "PTFE" beaker caps can be used for Thermotech™ "PTFE" beakers, accordingly to its sizes.

Spécifications
  • Ø ext.:
    75 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    94 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.