Beakers Staccup; Plastic, Disposable, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Beakers Staccup; Plastic, Disposable, Electron Microscopy Sciences
500 ml (17 oz.)
Catalog # 100503-200
Fournisseur #:  60962
Beakers Staccup; Plastic, Disposable, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100503-200
Beakers Staccup; Plastic, Disposable, Electron Microscopy Sciences
Beakers Staccup; Plastic, Disposable, Electron Microscopy Sciences
500 ml (17 oz.)
Price
$414.21
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 100
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Made from heavy gauge polypropylene
  • Resistant to most chemicals
  • Frosted marking area
  • Customary and metric graduations
  • Anti-drip ridge
Suitable for parafilm cover.
Spécifications
  • Capacité:
    500 ml (17 oz.)
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.