Sample Storage Sets; Screw Cap Vial, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Compact space savers offered in a variety of sizes. Ideal for the storage of liquids, powders, small specimens, etc. The screw cap vial series has threaded glass vials with plastic lined caps.
Alpha-numerical indexing system allows quick identification and location of stored items.
Delivery information: Each set includes a partitioned box, vials with caps, labels, reference chart, and an exterior card holder and card.
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Cap Type:Screw cap
- Capacité:3.80 ml
- Désignation:Vial series, dram 1
- Diameter ×H:15×45 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



