Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Edwards RV8 Vacuum Pump, Electron Microscopy Sciences

RV8 Vacuum Pump, 220 V
Catalog # 100495-462
 :  91025-E
Edwards RV8 Vacuum Pump, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100495-462
Edwards RV8 Vacuum Pump, Electron Microscopy Sciences

RV8 Vacuum Pump, 220 V

Price
$12,284.28
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Rotary vacuum pump; Double stage. Ultra Grade 19 oil is recommended for use with the RV8. Weight 50 lbs (24 kg).

  • 6.9 cfm (195 L/min) displacement
  • Ultimate vacuum (without gas ballast) 1.5x10-3 torr
  • Max. inlet water pressure vapor: 29 torr
  • Max. water vapor pumping rate: .48 lb/h
  • Motor: 3/4 hp
  • Oil capacity Max/Min 0.75L/0.43
Spécifications
  • Désignation:
    RV8 Vacuum Pump
  • Electrical:
    220 V

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.