ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences | Avantor
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Style 3 SA/Dr, SA steel, 120 mm, Very sharp and superior finish
Catalog # 100494-842
Fournisseur #:  78393-3
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100494-842
Supplier:  
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Style 3 SA/Dr, SA steel, 120 mm, Very sharp and superior finish
Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
Spécifications
  • Désignation:
    Style 3 SA/Dr
  • Matière:
    SA steel
  • Tip Style:
    Very sharp and superior finish
  • Overall Length:
    120 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.