Low Temperature Dessicator, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Low Temperature Dessicator, Electron Microscopy Sciences
Low Temperature Desiccator Cabinet Bronze
Catalog # 100493-164
Fournisseur #:  71221-A
Low Temperature Dessicator, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100493-164
Low Temperature Dessicator, Electron Microscopy Sciences
Low Temperature Dessicator, Electron Microscopy Sciences
Low Temperature Desiccator Cabinet Bronze
Price
$2,584.87
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Dry, dust-free storage for use in refrigerators, freezers or at room temperature. These durable cabinets are made from 6.35 mm (1/4") acrylic with full-length hinges and stainless steel twist locking latches.
  • Easy viewing clear units or dark bonze for light sensitive materials
  • Deep, slide-in trays with perforated bottom
  • Available in three sizes
Spécifications
  • Désignation:
    Low Temperature Desiccator Cabinet Bronze
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.