SUPERFROST® Microscope Slides, Frosted End, Electron Microscopy Sciences | Avantor
SUPERFROST® Microscope Slides, Frosted End, Electron Microscopy Sciences
Superfrosted end slide, 1.0 mm
Catalog # 100491-018
Fournisseur #:  71867-01
SUPERFROST® Microscope Slides, Frosted End, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100491-018
SUPERFROST® Microscope Slides, Frosted End, Electron Microscopy Sciences
SUPERFROST® Microscope Slides, Frosted End, Electron Microscopy Sciences
Superfrosted end slide, 1.0 mm
Price
$132.11
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 144
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Microscope glass slides are precleaned and are made from clear-white glass. They are individually inspected and free from moisture, dirt, and film. All of our slides are flat, uniform, durable, and cellophane wrapped.
  • Made from the highest quality glass sheets
  • The dimensions of the slides have been standardized to millimeters
  • Packed with care to assure cleanliness
  • Glass is fully annealed to minimize chipping
Microscope glass slides are manufactured by Esco - Erie Scientific Co, where reliability and quality are recognized to be the best.
Spécifications
  • Désignation:
    Superfrosted end slide
  • Épaisseur:
    1.0 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.