Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Titer-Tops, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Titer-Tops, Electron Microscopy Sciences

Titer-Tops, 50, 112 µm, 6×3.25"
Catalog # 100489-186
Fournisseur #:  70538-05
Titer-Tops, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100489-186
Titer-Tops, Electron Microscopy Sciences
Titer-Tops, Electron Microscopy Sciences

Titer-Tops, 50, 112 µm, 6×3.25"

Price
$102.91
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 50
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Titer-Tops prevents sample evaporation, well to well contamination, external contamination and sample spillage. Titer-Tops are made from 4.4 mil polyethylene film with an FDA approved non cytotoxic acrylic adhesive.

  • Titer-Tops are chemically resistant and thermally stable
  • Titer-Tops are gamma sterile
  • They are easily pierced with a micropipette tip to provide access to sample wells

Each pre-cut rectangular sheet is 6 x 3.25" with a paper liner. The center section of the liner measures 5 x 3.25" and once it is peeled off it leaves two hand-grip extension tabs on the two ends. These tabs allow for easy application of the Titer-Top to the plate. The acrylic adhesive is waterproof, solvent resistant, and compatible with all plastic microtiter plates. Titer-Tops will stay in place even when exposed to 100% humidity and temperatures ranging from -40 to 100 °C.

Spécifications
  • Désignation:
    Titer-Tops, 50
  • L×l:
    6×3.25"
  • Épaisseur:
    112 µm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.