Double Neubauer Ruled Hemacytometer, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Double Neubauer Ruled Hemacytometer, Electron Microscopy Sciences
Phase Counting Chamber (3200)
Catalog # 100502-516
Fournisseur #:  63510-20
Double Neubauer Ruled Hemacytometer, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100502-516
Supplier:  
Double Neubauer Ruled Hemacytometer, Electron Microscopy Sciences
Double Neubauer Ruled Hemacytometer, Electron Microscopy Sciences
Phase Counting Chamber (3200)
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
HEMACYTOMETER PHASE MICRO Catalog #15170-263
Le produit 15170-263 est similaire à 100502-516 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The complete set includes one counting chamber, two 0.5 mm cover glasses, one red cell pipette, one white blood cell pipette, tubing, mouthpieces and carrying case.
An “H” shape moat which forms 2 counting areas are metal plated and double Neubauer ruled providing sharp bright line contrast for consistent cell counts. A “V” cut on each area is used to control the possibility of overflow. Triple dividing lines clearly show cells within the counting area. The ruled surface is 0.1 mm below the cover glass; liquid capacity is 0.1 mm3/mm2 and 0.00025 mm3/grid square.
The complete set includes one counting chamber, two 0.5 mm cover glasses, one red cell pipette, one white blood cell pipette, tubing, mouthpieces and carrying case.
Spécifications
  • Désignation:
    Phase Counting Chamber (3200)
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.