Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Tungsten Wire Filaments, Electron Microscopy Sciences

Triple tungsten V-shaped filaments, 3/4" (19 mm) v-opening, 0.02" (0.50 mm), 3.5"
  100502-716
 :  73844
Tungsten Wire Filaments, Electron Microscopy Sciences
  100502-716
 :  
Tungsten Wire Filaments, Electron Microscopy Sciences

Triple tungsten V-shaped filaments, 3/4" (19 mm) v-opening, 0.02" (0.50 mm), 3.5"

 
 
   
 

V-shaped filaments are high purity, vacuum grade tungsten wire 0.02" (0.50 mm) diameter, V-shaped filaments ½" (12.7mm) deep, with a bottom angle of 45°, either single wire or triple strand.

Coiled filaments are single or 3-strand coiled tungsten filaments, 0.5 mm (0.002") diameter wires.

 
  • Ø:
    0.02" (0.50 mm)
  • Désignation:
    Triple tungsten V-shaped filaments, 3/4" (19 mm) v-opening
  • Longueur:
    3.5"

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.