Glass Staining Dish - 25 Slide Unit, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Glass Staining Dish - 25 Slide Unit, Electron Microscopy Sciences
20-Slide Staining Dish Complete Set
Catalog # 100493-302
Fournisseur #:  71420-25
Glass Staining Dish - 25 Slide Unit, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100493-302
Glass Staining Dish - 25 Slide Unit, Electron Microscopy Sciences
Glass Staining Dish - 25 Slide Unit, Electron Microscopy Sciences
20-Slide Staining Dish Complete Set
Price
$356.83
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These glass staining dishes are made of a heavy glass with snug fit lids.
  • Snug fit lids are included
  • Dishes have gasket seal
The stainless steel rack has a swing handle for easy access and has grooves to take 76 mm microscope slides, up to 40 mm wide horizontally.
Inside Dimensions: 33/4 x 3 x 21/4" (H)
Outside Dimension: 41/4 x 35/8 x 3" (H)
Delivery information: Complete set includes one staining dish with lid and one swing handle rack.
Spécifications
  • Désignation:
    20-Slide Staining Dish Complete Set
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.