General Purpose Transfer Pipette, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
These pipettes are good for blood banking, reagent handling, viscous liquid sampling and transferring, etc. The non-sterile pipettes are bulk packed and the sterile are individually packed.
Spécifications
- Ø×L:4.8×8.7 cm
- Sterility:Non sterile
- Volume:1.7 ml
- Bulb Draw:0.9 ml
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



