Staining Dish Set for 50 Slides, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
The stainless steel, slotted slide rack is designed to hold 50 slides. The rack is made from non-tarnishable stainless steel and is resistant to most staining solutions. The handle is permanently attached allowing for closure of the dish and for easy insertion and removal of the slides.
- Holds a variety of sizes: 3 x 1", 3 x 11/2" and 3 x 2"
- Outside: 200 (L) x 105 (W) x 83 (H) mm
- Inside: 186 (L) x 89 (W) x 68 (H) mm
Delivery information: The complete set consists of one dish, one rack, and one cover.
Specifications
- Désignation:Staining Dish and Cover
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



