Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Fixatives, Prepared, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Fixatives, Prepared, Electron Microscopy Sciences

2.5% Glutaraldehyde in 0.1 M Sorensens Sodium-Potassium Phosphate Buffer (pH 7.2)
Catalog # 100503-960
Fournisseur #:  15980
Fixatives, Prepared, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100503-960
CAS Number:  
Fixatives, Prepared, Electron Microscopy Sciences
Fixatives, Prepared, Electron Microscopy Sciences

2.5% Glutaraldehyde in 0.1 M Sorensens Sodium-Potassium Phosphate Buffer (pH 7.2)

CAS Number:  
Price
$116.09
Log in pour la disponibilité
Each (10ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Premixed, prebuffered fixatives, that are pH adjusted for immediate laboratory use. They are freshly prepared upon receipt of order to ensure maximum shelf life. The fixatives are filled in 20 mL glass vials (10 mL/vial). This allows for the immediate fixation of your specimens without costly and time consuming transfer associated with ampoule contained fixatives.

Certifications: Certificates of analysis are available.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    2.5% Glutaraldehyde in 0.1 M Sorensens Sodium-Potassium Phosphate Buffer (pH 7.2)

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.