EMS Flat-Tip Tweezers, Electron Microscopy Sciences | Avantor
EMS Flat-Tip Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Style 125, 120 mm, Smooth, flat, and no scratch tips
Catalog # 100494-772
Fournisseur #:  78332-125
EMS Flat-Tip Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100494-772
EMS Flat-Tip Tweezers, Electron Microscopy Sciences
EMS Flat-Tip Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Style 125, 120 mm, Smooth, flat, and no scratch tips
Price
$71.36
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These long and slender steel tweezers work well in multiple precision applications and are especially well suited for working near heat sources.
  • Made from SA steel
  • Serrated grips
Spécifications
  • Désignation:
    Style 125
  • Longueur:
    120 mm
  • Tip Style:
    Smooth, flat, and no scratch tips
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.