WHEATON® 15×45 mm Shell Vials, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
These vials are for use with autosamplers that require 15×45 mm vials. The vials are available in either clear or amber glass or in natural polypropylene, without 15 mm snap plug cap.
- Conical interior for maximum sample recovery
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Capacité:4.00 ml
- Désignation:Shell Vials
- Matière:PP
- Diameter ×H:15×45 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



