Microscope Slide Mailers, Solid Cardboard, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Microscope Slide Mailers, Solid Cardboard, Electron Microscopy Sciences
Single Microscope Slide Mailer, Solid Cardboard
Catalog # 100489-334
Fournisseur #:  71539-01
Microscope Slide Mailers, Solid Cardboard, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100489-334
Microscope Slide Mailers, Solid Cardboard, Electron Microscopy Sciences
Microscope Slide Mailers, Solid Cardboard, Electron Microscopy Sciences
Single Microscope Slide Mailer, Solid Cardboard
Price
$85.94
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 100
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The slide mailers are available in sizes to hold one, two, or four 3 x 1" glass slides.
1-Slide Solid Cardboard Slide Mailer is made from 0.050” (1.29 mm) solid cardboard, measures 33/4 x 15/8” when folded. The mailer holds one 3 x 1” glass slide with or without cover glass and has a thumb groove for easy removal. A special cut corner identifies the top of the mailer.
2-Slide Solid Cardboard Slide Mailer is made from .085” (2.17 mm) cardboard and measures 3 x 41/4” when folded. This mailer is unprinted. Upon request the mailer can be printed with warnings for medical specimens. Each mailer conforms to U.S. Postal regulations regarding minimum size for First Class.
4-Slide Solid Cardboard Slide Mailer has the same construction as 2-slide mailer above but holds 4 of 3 x 1" slide.
Spécifications
  • Désignation:
    Single Microscope Slide Mailer, Solid Cardboard
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.