Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
HANKS's Balanced Salts, Electron Microscopy Sciences

HANKS's Balanced Salts, Electron Microscopy Sciences

Formula III
Catalog # 100502-390
Minority or Woman-Owned Business Enterprise
Supplier #:  11770-05
HANKS's Balanced Salts, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100502-390
Supplier:  
Minority or Woman-Owned Business Enterprise
CAS Number:  
HANKS's Balanced Salts, Electron Microscopy Sciences

Formula III

CAS Number:  
Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

All of our Hanks’ Balanced Salt Solutions contain: Potassium chloride, potassium phosphate monobasic, sodium chloride, sodium phosphate dibasic, and D-glucose. Some formulations may contain additional components. Use the table below as a quick reference for identifying the one that best suits your application.

All solutions are prepared in 1X strength.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Formula III
  • Cat. No.:
    100502-390
  • Size:
    500 ml

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.