Eyepiece Graticules, Single Lines, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Eyepiece Graticules, Single Lines, Electron Microscopy Sciences
NE50 Graticule, 16 mm
Catalog # 100499-002
Fournisseur #:  67982-16
Eyepiece Graticules, Single Lines, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100499-002
Eyepiece Graticules, Single Lines, Electron Microscopy Sciences
Eyepiece Graticules, Single Lines, Electron Microscopy Sciences
NE50 Graticule, 16 mm
Price
$314.90
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Used for measurement of large objects in conjunction with a graduated mechanical stage, and for alignment as well.
Spécifications
  • Désignation:
    NE50 Graticule
  • Taille:
    16 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.