Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
JB-4™ Embedding Kit, Electron Microscopy Sciences | Avantor

JB-4™ Embedding Kit, Electron Microscopy Sciences

JB-4 Solution B, 30 mL
Catalog # 100496-472
Fournisseur #:  14270-04
JB-4™ Embedding Kit, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100496-472
CAS Number:  
JB-4™ Embedding Kit, Electron Microscopy Sciences

JB-4 Solution B, 30 mL

CAS Number:  
Price
$137.66
Log in pour la disponibilité
Each (30ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

A water soluble embedding media which is based on Glycol Methacrylate (GMA) plastic embedding. It is intended for use in preparing samples for high resolution microscopes (HRLM). The catalyzed monomer acts as a dehydration and infiltration agent. Therefore, complete dehydration through 100% ethanol is not necessary although recommended for large or dense tissues. Conventional paraffin sections have a greater degree of shrinkage and produce inadequate morphology when compared to JB-4.JB-4 Kit Consists of 800 mL Solution A, 30 mL Solution B, and 12 g Catalyst.

  • Thin sections (.5-2.0 micron) with excellent morphological structure preservation
  • Water-clear blocks; casts in 90 minutes max. at room temp
  • Good lipid and enzyme retention when processing at low temperatures (4°C)
  • Removal of JB-4 resin prior to staining is not necessary
  • Clearing agents such as xylene and chloroform are not needed
  • Higher clarity and contrast than with paraffin sections
  • Easy processing of difficult specimens such as calcified bone and delicate embryonic tissue
  • It produces harder blocks which is ideal for dense samples, such as bone
Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    JB-4 Solution B
  • Taille:
    30 mL

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.