Thermotech™ PTFE Beakers, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
This product features a unique combination of a pure "PTFE" body with a specially formulated stabilized "PTFE" carbon base as a single molding.
- A totally inert pure PTFE inner surface
- Heatable to 270°C without distortion
- Improved heat transfer
All "PTFE" beaker caps can be used for Thermotech™ "PTFE" beakers, accordingly to its sizes.
Spécifications
- Ø ext.:85 mm
- Capacité:400 ml
- Hauteur:112 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



