Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Staining Dish Set for 30 Slides, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Staining Dish Set for 30 Slides, Electron Microscopy Sciences

Staining Dish Only
Catalog # 100492-934
Fournisseur #:  70312-31
Staining Dish Set for 30 Slides, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100492-934
Staining Dish Set for 30 Slides, Electron Microscopy Sciences
Staining Dish Set for 30 Slides, Electron Microscopy Sciences

Staining Dish Only

Price
$351.54
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

These mix and match staining dish components offer greater flexibility in meeting your requirements. This staining dish accommodates 16, 20 and 30 slide racks.

  • Dish is made from soda-lime glass
  • Holds a variety of sizes: 3 x 1", 3 x 11/2 ", and 3 x 2"
  • Inside: 135 (H) x 102 (W) x 69 (D) mm
  • Outisde: 146 (H) x 113 (W) x 83 (D) mm

Delivery information: Set includes of one staining dish, one lid, one 30-slide stainless steel rack.

Spécifications
  • Désignation:
    Staining Dish Only

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.