Measuring Magnifiers, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Excellent achromatic lenses with a photo-printed precise scale.
- Focusing ring
- Metric & English scale interchangeable
Spécifications
- Désignation:English Scale Only for 10x Magnifier
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #2, for 10× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #3, for 7× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #3, for 10× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #10, for 7× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #10, for 10× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #11, for 7× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #12, for 7× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #12, for 10× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #4, for 7× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #4, for 10× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #8, for 10× magnifiers
Informations sur le produit
- Catalog #SizeAvailabilityPrice
- Scale #9, for 10× magnifiers