Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Biopsy Bags, Electron Microscopy Sciences

Biopsy Bags, Electron Microscopy Sciences

Biopsy paper bags
Catalog # 100490-170
Minority or Woman-Owned Business Enterprise
Supplier #:  62326-01
Biopsy Bags, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100490-170
Minority or Woman-Owned Business Enterprise
Biopsy Bags, Electron Microscopy Sciences
Biopsy Bags, Electron Microscopy Sciences

Biopsy paper bags

Price
$37.60
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 100
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Bags are made up of porous paper which provides maximum tissue safety during processing.

  • Made from porous paper
  • Permits proper fluid exchange and drainage
  • Available in 25 and 35 mm diameter or 25 and 32 mm sizes

They permit proper fluid exchange and drainage.

To use: simply introduce the specimen into the bag and fold it enclosing the cassette or capsule. Now ready to process as usual.

Spécifications
  • Désignation:
    Biopsy paper bags
  • Cat. No.:
    100490-170

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.