Fairs NG5 Graticule, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Fairs NG5 Graticule, Electron Microscopy Sciences
21 mm
Catalog # 100499-282
Fournisseur #:  68033-21
Fairs NG5 Graticule, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100499-282
Fairs NG5 Graticule, Electron Microscopy Sciences
Fairs NG5 Graticule, Electron Microscopy Sciences
21 mm
Price
$702.66
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Designed to extend the sizing range of globe and circle graticules. Example: Used in conjunction with NG2 the overall size range =128:1. The circles increase by 2.
Caution: Note: Both graticules would have to be used with the same microscope, eyepiece and objective.
Spécifications
  • Taille:
    21 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.