Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences

ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences

Style 2A SA/Dr, SA steel, 115 mm, Flat round tips
Catalog # 100494-840
Supplier #:  78392-2A
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100494-840
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences

Style 2A SA/Dr, SA steel, 115 mm, Flat round tips

Price
$119.45
Log in for availability
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.

Specifications
  • Désignation:
    Style 2A SA/Dr
  • Matière:
    SA steel
  • Tip Style:
    Flat round tips
  • Overall Length:
    115 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.