Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Slides with Etched Rings, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Slides with Etched Rings, Electron Microscopy Sciences

2-etched 10 mm circle slide, 1 g
Catalog # 100489-410
Fournisseur #:  71879-10
Slides with Etched Rings, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100489-410
Slides with Etched Rings, Electron Microscopy Sciences
Slides with Etched Rings, Electron Microscopy Sciences

2-etched 10 mm circle slide, 1 g

Price
131,13 $
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 144
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Useful for fluorescent antibody examination.

  • Pre-cleaned

The size of the slide is 3×1", approximately 1 mm thick, with an etched frosted end.

Packaging: Packed 72/box.

Spécifications
  • Capacité:
    1 g
  • Désignation:
    2-etched 10 mm circle slide

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.