Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sample Vials with Attached Closures, DWK Life Sciences | Avantor

Sample Vials with Attached Closures, DWK Life Sciences

8.00 ml, 17×60 mm, Clear, Oui, 15-425, Black, 144/case
Catalog # 89201-758
Fournisseur #:  60811D-2
Sample Vials with Attached Closures, DWK Life Sciences
Catalog # 89201-758
Sample Vials with Attached Closures, DWK Life Sciences
Sample Vials with Attached Closures, DWK Life Sciences

8.00 ml, 17×60 mm, Clear, Oui, 15-425, Black, 144/case

Price
$262.99
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Case of 144
Product Details & Documents

Screw thread sample vials with attached closures manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass.

  • Closed top black phenolic closures attached
  • PTFE-faced white rubber liner or white rubber liner

Packaging: Vials are packaged in corrugated trays with partitions and small case quantities.

Spécifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Taille du bouchon:
    15-425
  • Capacité:
    8.00 ml
  • Color:
    Clear
  • Packaging:
    144/case
  • Diameter ×H:
    17×60 mm
  • Cap Color:
    Black
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.