Cleanroom Labels
Direct thermal cleanroom labels, 38×38 mm (1.5×1.5"), 1000 labels/roll
Catalog # TWTX515D
Supplier: Texwipe
Fournisseur #: TX515D
Jump to:
Product Details & Documents
Designed specifically for cleanroom label printing applications requiring direct heat printing.
- Permanent adhesive
A polypropylene material. Available with two different adhesive levels to provide excellent adhesion without leaving residue.
Spécifications
- Désignation:Direct thermal cleanroom labels
- Dimensions:38×38 mm (1.5×1.5")
- Packaging:1000 labels/roll
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



