Violet de méthyle solution indicateur
Glass bottle, 120 ml
Supplier: Ricca Chemical
Fournisseur #: R5040000-120C
Violet de méthyle solution indicateur
Catalog # RC50404
Supplier: Ricca Chemical
CAS Number: 1340-02-9
Jump to:
Product Details & Documents
Aqueous.
Synonymes: Fleisher's Indicator Solution
- CAS Number:1340-02-9
- Formule:C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
- Numéro MDL:MFCD00070843
- Molecular Weight:1391.41 g/mol
- Ébullition Pt:100 °C
- Fusion Pt:0.0 °C
- Densité:1.0050 g/cm³
- Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear, dark, medium green, odorless
- Suitability for Use:Purple (pH 4.8) - Green (pH 5.4), with Gray warning color
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Taille:120 ml



