Accessories | Avantor
Accessories
Polypropylene Packing Reservoirs, 700 mL, for 2.5 cm I.D. Columns
Catalog # KT420405-0700
Fournisseur #:  420405-0700
Accessories
Catalog # KT420405-0700
Accessories
Accessories
Polypropylene Packing Reservoirs, 700 mL, for 2.5 cm I.D. Columns
Price
323,00 $
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Pack of 5
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Polypropylene Packing Reservoirs, 700 mL, for 2.5 cm I.D. Columns