Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Polysorbate 80, J.T.Baker®

Polysorbate 80, J.T.Baker®

Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 ml
Catalog # CAJTX257-7
Supplier #:  BAKRX257-07
Polysorbate 80, J.T.Baker®
Catalog # CAJTX257-7
CAS Number:  9005-65-6
MOC:  Non réglementéCertificates
Polysorbate 80, J.T.Baker®
Polysorbate 80, J.T.Baker®

Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 ml

CAS Number:  9005-65-6
MOC:  Non réglementé
Price
$607.47
Log in pour la disponibilité
Each (500ml) Case of 12 (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monooleate

Synonymes:  Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
  • CAS Number:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  •  :Management of Change (MOC) category = N
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:500-018-3
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Identification (by IR):
    Passes Test
  • Not intended for Injectable Drug Use:
    Passes Test

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Taille:
    500 ml

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.