Cyclohexanone ≥99.0% (par GC), BAKER ANALYZED®
Product Details & Documents
Lot analysis on label.
- CAS Number:108-94-1
- Formula:C₆H₁₀(=O)
- MDL Number:MFCD00001625
- Molecular Weight:98.14 g/mol
- Merck Index:13,02755
- Boiling Pt:155,6 °C (1013 hPa)
- Boiling Pt:155.6 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:-31 °C
- Melting Pt:–31 °C
- Density:0,9478 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:43 °C
- UN:1915
- ADR:3,III
- :Management of Change (MOC) category = N
- Flash Pt:43 °C (closed cup)
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:203-631-1
- REACH:01-2119453616-35
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specification Test Results
- Assay (C₆H₁₀O) (by GC):= 99.0 %
- Color (APHA):= 10
- Density (g/mL) at 25°C:0.940 - 0.943
- Residue after Evaporation:= 0.05 %
- Acidity (meq/g):= 0.003
- Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):= 0.1 %
- Identification (by IR):Passes Test
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle, amber, narrow mouth
- Taille:4 L
- Cat. No.:CAJT9210-3
- Environmental certification:Chem21 Solvent selection guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Specifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



