Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cyclohexanone ≥99.0% (par GC), BAKER ANALYZED® | Avantor

Cyclohexanone ≥99.0% (par GC), BAKER ANALYZED®

Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 ml
Catalog # CAJT9210-1
Inflammable
Irritant
Toxique
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur #:  BAKR9210-01
Cyclohexanone ≥99.0% (par GC), BAKER ANALYZED®
Catalog # CAJT9210-1
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  108-94-1
MOC:  Non réglementéCertificates
Cyclohexanone ≥99.0% (par GC), BAKER ANALYZED®
Cyclohexanone ≥99.0% (par GC), BAKER ANALYZED®

Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 ml

CAS Number:  108-94-1
MOC:  Non réglementé
Price
$489.43
Log in pour la disponibilité
Each (500ml) Case of 12 (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Lot analysis on label.

Synonymes:  Pimelic Ketone
  • CAS Number:108-94-1
  • Formule:C₆H₁₀(=O)
  • Numéro MDL:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Indice Merck:13,02755
  • Ébullition Pt:155,6 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:155.6 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:-31 °C
  • Fusion Pt:–31 °C
  • Densité:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:43 °C
  • ONU:1915
  • MARC:3,III
  •  :Management of Change (MOC) category = N
  • Flash Pt:43 °C (closed cup)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:203-631-1
  • ATTEINDRE:01-2119453616-35

Documents

Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Assay (C₆H₁₀O) (by GC):
    = 99.0 %
  • Color (APHA):
    = 10
  • Density (g/mL) at 25°C:
    0.940 - 0.943
  • Residue after Evaporation:
    = 0.05 %
  • Acidity (meq/g):
    = 0.003
  • Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):
    = 0.1 %
  • Identification (by IR):
    Passes Test

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Taille:
    500 ml
  • Cat. No.:
    CAJT9210-1
  • Environmental certification:
    Chem21 Solvent selection guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.