Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma | Avantor

Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma

±0.02, Plastic bottle, 500 ml, 6.00, Clear
Catalog # CABX1656-1
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma
Catalog # CABX1656-1
Supplier:  
CAS Number:  
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma

±0.02, Plastic bottle, 500 ml, 6.00, Clear

CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BDH BUFFER REF STD PH6 COLORLESS 500ML Catalog #BDH5038-500ML

Le produit BDH5038-500ML est similaire à CABX1656-1 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

BUFFER PH6 CALIB 1 PINT 1PT Catalog #RC1510-16

Le produit RC1510-16 est similaire à CABX1656-1 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

BUFFER SOL PH 6 +0.01 500ML Catalog #CAAA42418-AP

Le produit CAAA42418-AP est similaire à CABX1656-1 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

Voir plus d'alternatives
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Certified reference material, traceable to NIST Standard.

  • Ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination

Available as colorless or color-coded solutions.

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Color:
    Clear
  • Taille:
    500 ml
  • pH:
    6.00
  • pH Accuracy:
    ±0.02

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.