Violet cristallisé
Bottle, 100 g
Supplier: Thermo Scientific Chemicals
Fournisseur #: B21932-22
Violet cristallisé
Catalog # CAAAB21932-22
Supplier: Thermo Scientific Chemicals
CAS Number: 548-62-9
Jump to:
Product Details & Documents
CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 MDL No.: MFCD00011750
Synonymes: Violet Base 3, CI 42555, Violet de gentiane, Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]diméthylammonium
- CAS Number:548-62-9
- Formule:C₂₅H₃₀ClN₃
- Numéro MDL:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
- Indice Merck:13,04406
- Fusion Pt:189 - 194 °C
- Fusion Pt:ca 215 °C (dec.)
- Densité:1,19 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:208-953-6
- ONU:3077
- MARC:9,III
- MARC:"9",III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:100 g