Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cyclohexane 99+% | Avantor

Cyclohexane 99+%

Drum, 5 L
Catalog # CAAAA16070-0J
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur #:  A16070-0J
Cyclohexane 99+%
Catalog # CAAAA16070-0J
CAS Number:  110-82-7
Cyclohexane 99+%
Cyclohexane 99+%

Drum, 5 L

CAS Number:  110-82-7
Price
$344.43
Log in pour la disponibilité
Each (5l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Purity: 99+% CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Refractive Index: 1.4260 Odor: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814

Synonymes:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Number:110-82-7
  • Formule:C₆H₁₂
  • Numéro MDL:MFCD00003814
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Indice Merck:13,02752
  • Ébullition Pt:81 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:80…81 °C
  • Fusion Pt:7 °C
  • Fusion Pt:6.5 °C
  • Densité:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:-18 °C
  • Flash Pt:–18 °C (–1 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:203-806-2
  • ONU:1145
  • MARC:3,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Drum
  • Taille:
    5 L

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.