Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625
- :108-94-1
- :C₆H₁₀(=O)
- :MFCD00001625
- :98.14 g/mol
- :13,02755
- :155,6 °C (1013 hPa)
- :154…156 °C
- :-31 °C
- :–26 °C
- :0,9478 g/cm³ (20 °C)
- :43 °C
- :47 °C (116 °F)
- :Température ambiante
- :203-631-1
- :1915
- :3,III
- :01-2119453616-35
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:2.5 L
- Cat. No.:CAAAA15607-0F
- Environmental certification:Chem21 Solvent selection guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



