Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine 98%

3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine 98%

Bottle, 25 g
Catalog # CAAAA13868-14
Irritant
Santé
Supplier #:  A13868-14
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine 98%
Catalog # CAAAA13868-14
CAS Number:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine 98%
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine 98%

Bottle, 25 g

CAS Number:  54827-17-7
Price
$1,107.78
Log in pour la disponibilité
Each (25g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes; particularly useful in ELISA techniques, blue result can be read spectrophotometrically at 370 or 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine is used as a clinical reagent for testing blood.

It is also a chromogenic substrate which is used in staining procedures in immunohistochemistry. Further, it is used as a visualizing reagent in enzyme-linked immunosorbent assays. In addition to this, it is used as a replacement for carcinogenic compounds such as benzidine and o-phenylenediamine.

Synonymes:  TMB
  • CAS Number:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
  • Ébullition Pt:402 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:166 - 170 °C
  • Fusion Pt:168…171 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:259-364-6
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    25 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.