3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine 98%
Product Details & Documents
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes; particularly useful in ELISA techniques, blue result can be read spectrophotometrically at 370 or 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine is used as a clinical reagent for testing blood.
It is also a chromogenic substrate which is used in staining procedures in immunohistochemistry. Further, it is used as a visualizing reagent in enzyme-linked immunosorbent assays. In addition to this, it is used as a replacement for carcinogenic compounds such as benzidine and o-phenylenediamine.
- CAS Number:54827-17-7
- Formula:C₁₆H₂₀N₂
- MDL Number:MFCD00007748
- Molecular Weight:240.35 g/mol
- Boiling Pt:402 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:166 - 170 °C
- Melting Pt:168…171 °C
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:259-364-6
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:5 g
Specifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



