Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Acide formique 97%

Drum, 10 kg
Catalog # CAAAA13285-0C
Corrosive
Toxic
 :  A13285-0C
Acide formique 97%
Catalog # CAAAA13285-0C
CAS Number:  64-18-6
Acide formique 97%
Acide formique 97%

Drum, 10 kg

CAS Number:  64-18-6
Price
$542.11
Log in for availability
Each (10kg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 64-18-6 Molecular Formula: CH2O2 Formula Weight: 46.03 Flash Point: 50°(156°F) Refractive Index: 1.3710 Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1209246 Merck Reference: 14,4241 UN No.: 1779 MDL No.: MFCD00003297

Synonyms:  Acide méthanoïque
  • CAS Number:64-18-6
  • Formula:HCO₂H
  • MDL Number:MFCD00003297
  • Molecular Weight:46.03 g/mol
  • Merck Index:14,4241
  • Boiling Pt:100…101 °C
  • Melting Pt:7…9 °C
  • Density:1.220
  • Flash Pt:50 °C (156 °F)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • UN:1779
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.22 g/cm³ (25 °C)
  • EINECS:200-579-1
Specifications

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Drum
  • Taille:
    10 kg

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.