Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Fuchsine basique | Avantor

Fuchsine basique

Bottle, 25 g
Catalog # CAAAA12952-14
Santé
Fournisseur #:  A12952-14
Fuchsine basique
Catalog # CAAAA12952-14
CAS Number:  632-99-5
Fuchsine basique
Fuchsine basique

Bottle, 25 g

CAS Number:  632-99-5
Price
$150.48
Log in pour la disponibilité
Each (25g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Biological stain for distinguishing coli and aerogene bacteria

CAS No.: 632-99-5 Molecular Formula: C20H20ClN3 Formula Weight: 337.86 Melting Point: 268-270° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 4166684 Merck Reference: 14,5652 MDL No.: MFCD00012569

Synonymes:  (4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate
  • CAS Number:632-99-5
  • Formule:C₂₀H₂₀ClN₃
  • Numéro MDL:MFCD00012569
  • Molecular Weight:337.85 g/mol
  • Indice Merck:12,05686
  • Fusion Pt:235 °C
  • Fusion Pt:268…270 °C (dec.)
  • Densité:1,22 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:211-189-6
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    25 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.