Fuchsine basique
Product Details & Documents
Biological stain for distinguishing coli and aerogene bacteria
CAS No.: 632-99-5 Molecular Formula: C20H20ClN3 Formula Weight: 337.86 Melting Point: 268-270° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 4166684 Merck Reference: 14,5652 MDL No.: MFCD00012569
- CAS Number:632-99-5
- Formule:C₂₀H₂₀ClN₃
- Numéro MDL:MFCD00012569
- Molecular Weight:337.85 g/mol
- Indice Merck:12,05686
- Fusion Pt:235 °C
- Fusion Pt:268…270 °C (dec.)
- Densité:1,22 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:211-189-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:5 g
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



