1,1,2,2-Tétrabromoéthane 97%
Bottle, 250 ml
  CAAAA12943-AK
 :  A12943-AK
1,1,2,2-Tétrabromoéthane 97%
  CAAAA12943-AK
 :  79-27-6
1,1,2,2-Tétrabromoéthane 97%
1,1,2,2-Tétrabromoéthane 97%
Bottle, 250 ml
 :  79-27-6
$263.80
Each (250ml)
Purity: 97% CAS No.: 79-27-6 Molecular Formula: Br2CHCHBr2 Formula Weight: 345.67 Refractive Index: 1.6370 Boiling Point: 118-120°/15mm Merck Reference: 14,9185 UN No.: 2504 MDL No.: MFCD00000133
  •  :79-27-6
  •  :Br₂HCCHBr₂
  •  :MFCD00000133
  •  :345.65 g/mol
  •  :13,09261
  •  :244 °C (1013 hPa)
  •  :118…120 °C/15 mm
  •  :-1 °C
  •  :2,9656 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :201-191-5
  •  :2504
  •  :6.1,III
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    250 ml