Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Formamide 99%

Bottle, 2.5 kg
Catalog # CAAAA11076-0E
Santé
 :  A11076-0E
Formamide 99%
Catalog # CAAAA11076-0E
CAS Number:  75-12-7
Formamide 99%
Formamide 99%

Bottle, 2.5 kg

CAS Number:  75-12-7
Price
$240.15
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

MDL: MFCD00007941

Purity: 99% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.4475 Odor: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941

Synonymes:  Carbamaldehyde
  • CAS Number:75-12-7
  • Formule:HCONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • Indice Merck:13,04261
  • Ébullition Pt:210 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:210 °C
  • Fusion Pt:2 °C
  • Densité:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:79 °C
  • Flash Pt:150 °C(302 °F)
  • Température de conservation:Réfrigérateur
  • L'EINECS:200-842-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    2.5 kg

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.